Print…
Ácido sebácico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, 1,10-Decanedioic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
283258-250G 283258-1KG 283258-5G
SIAL283258-250GEA 111 EUR
SIAL283258-250G SIAL283258-1KG SIAL283258-5G
Ácido sebácico, Sigma-Aldrich®
Ácido sebácico
Fórmula: C₁₀H₁₈O₄
Peso Molecular: 202.25 g/mol
Ponto de ebulição: 374
Ponto de Fusão: 127…131 °C
Densidade: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 221
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004440
Número CAS: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
ALCANCE: 01-2119519212-52
Merck Index: 12,08558