Print…
Ácido sebácico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, 1,10-Decanedioic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00753.0100 8.00753.0500 8.00753.1000 8.00753.9050
8.00753.0100EA 32.3 EUR
8.00753.0100 8.00753.0500 8.00753.1000 8.00753.9050
Ácido sebácico para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido sebácico
Fórmula: C₁₀H₁₈O₄
Peso Molecular: 202.25 g/mol
Ponto de ebulição: 374
Ponto de Fusão: 127…131 °C
Densidade: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 221
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004440
Número CAS: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
ALCANCE: 01-2119519212-52
Merck Index: 12,08558
Encomendar
Solubility 1 g/l (20°C)
Melting Point 130 - 133 °C
Molar Mass 600 - 620 kg/m3
Bulk Density 600 - 620 kg/m3
Boiling Point 295 °C (133 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (183 °C)
Density 1.21 g/cm3
Synonyms Decanedioic acid
Hill Formula C10H18O4
Chemical Formula HOOC(CH2)8COOH