Ácido sebácico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, 1,10-Decanedioic acid
A14158.0B
A14158.0I
A14158.22
A14158.30
A14158.0BEA
158
EUR
A14158.0B
A14158.0I
A14158.22
A14158.30
Ácido sebácico ≥98%
Ácido sebácico
Purity: 98+%
CAS No.: 111-20-6
Molecular Formula: C10H18O4
Formula Weight: 202.25
Flash Point: 220°(428°F)
Melting Point: 131-134°
Boiling Point: 295°/100mm
Beilstein Reference: 1210591
Merck Reference: 14,8415
MDL No.: MFCD00004440
Fórmula:
C₁₀H₁₈O₄ Peso Molecular: 202.25 g/mol Ponto de ebulição: 295 °C (100 mmHg) Ponto de Fusão: 131…134 °C Densidade: 1.271 Ponto de Inflamação: 220 °C (428 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004440 Número CAS: 111-20-6 EINECS: 203-845-5 ALCANCE: 01-2119519212-52 Merck Index: 12,08558 |