Print…
Ácido sebácico 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, 1,10-Decanedioic acid
132630010 132630025 132631000 132630100
ACRO132630010EA 124 EUR
ACRO132630010 ACRO132630025 ACRO132631000 ACRO132630100
Ácido sebácico 98%
Ácido sebácico
Fórmula: C₁₀H₁₈O₄
Peso Molecular: 202.25 g/mol
Ponto de ebulição: 294.4 °C (100 mmHg)
Ponto de Fusão: 131…134 °C
Ponto de Inflamação: 220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004440
Número CAS: 111-20-6
EINECS: 203-845-5
ALCANCE: 01-2119519212-52
Merck Index: 12,08558
Encomendar
Appearance White to off-white Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %
Ash ≤0.06 %