Ácido mercaptoacético (Ácido tioglicólico) ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Ácido mercaptoacético
B20391.0E
B20391.22
B20391.36
B20391.C6
B20391.0EEA
286
EUR
B20391.0E
B20391.22
B20391.36
B20391.C6
Ácido mercaptoacético (Ácido tioglicólico) ≥97%
Ácido mercaptoacético (Ácido tioglicólico)
Purity: 97+%
CAS No.: 68-11-1
Molecular Formula: C2H4O2S
Formula Weight: 92.11
Flash Point: 119°(246°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 1.295
Refractive Index: 1.5045
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Stench
Melting Point: -12°
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 506166
Merck Reference: 14,9336
UN No.: 1940
MDL No.: MFCD00004876
Reagent that protects tryptophan in amino acid analysis
Fórmula:
HSCH₂COOH Peso Molecular: 92.12 g/mol Ponto de ebulição: 220 °C Ponto de Fusão: –12 °C Densidade: 1.295 Ponto de Inflamação: 119 °C (246 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004876 Número CAS: 68-11-1 EINECS: 200-677-4 UN: 1940 ADR: 8 II Merck Index: 13,09410 |