Print…
Ácido mercaptoacético (Ácido tioglicólico) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ácido mercaptoacético
125430010 125430100 125432500 125430025
ACRO125430010EA 142 EUR
ACRO125430010 ACRO125430100 ACRO125432500 ACRO125430025
Ácido mercaptoacético (Ácido tioglicólico) 98%
Ácido mercaptoacético (Ácido tioglicólico)
Fórmula: HSCH₂COOH
Peso Molecular: 92.12 g/mol
Ponto de ebulição: 220 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –16 °C
Densidade: 1.325 g/cm³
Ponto de Inflamação: 126 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004876
Número CAS: 68-11-1
EINECS: 200-677-4
UN: 1940
ADR: 8 II
Merck Index: 13,09410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45179825145ec44f2e058197a0ee54845ae7c750&vid=51e43f5b69b880b196570b3065f9b4d8db7336d1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
Titration Iodimetric ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤300 ppb
Impurity ≤0.2 % Other acids (as TGA)
UV 1 cm cell vs water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0003 meq/g