Print…
3-Mercaptopropionic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.05967.0100 8.05967.0250
8.05967.0100EA 39.2 EUR
8.05967.0100 8.05967.0250
3-Mercaptopropionic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
3-Mercaptopropionic acid
Fórmula: C₃H₆O₂S
Peso Molecular: 106.15 g/mol
Ponto de ebulição: 217
Ponto de Fusão: 17…19 °C
Densidade: 1.2199 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 93
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004897
Número CAS: 107-96-0
EINECS: 203-537-0
UN: 2922
ADR: 8 (6.1) II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 17 - 19 °C
Molar Mass 106.14 g/mol
Boiling Point 110 °C (20 hPa)
Vapor Pressure 0.053 hPa (20 °C)
Flash Point 93 °C
Refractive Index 1.4911 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.60 %(V)
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (120 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 350 °C