3-Mercaptopropionic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A13261.36
A13261.22
A13261.36EA
104
EUR
A13261.36
A13261.22
3-Mercaptopropionic acid ≥99%
3-Mercaptopropionic acid
Purity: 99%
CAS No.: 107-96-0
Molecular Formula: C3H6O2S
Formula Weight: 106.14
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4920
Melting Point: 17-19°
Boiling Point: 110-111°/15mm
Beilstein Reference: 773807
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00004897
Fórmula:
C₃H₆O₂S Peso Molecular: 106.15 g/mol Ponto de ebulição: 110…111 °C (15 mmHg) Ponto de Fusão: 17…19 °C Densidade: 1.220 Ponto de Inflamação: 93 °C (199 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004897 Número CAS: 107-96-0 EINECS: 203-537-0 UN: 2922 ADR: 8 II |