Print…
3-Mercaptopropionic acid 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
125531000 125535000 125530025
ACRO125531000EA 46.8 EUR
ACRO125531000 ACRO125535000 ACRO125530025
3-Mercaptopropionic acid 99+%
3-Mercaptopropionic acid
Fórmula: C₃H₆O₂S
Ponto de ebulição: 110…111 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 17…19 °C
Densidade: 1,218 g/cm³
Ponto de Inflamação: 124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004897
Número CAS: 107-96-0
EINECS: 203-537-0
UN: 2922
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Titration Iodimetric 99.0 to 101.0 %