Print…
Ácido glicólico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.04104.0100 8.04104.0250 8.04104.1000
8.04104.0100EA 71.4 EUR
8.04104.0100 8.04104.0250 8.04104.1000
Ácido glicólico para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido glicólico
Fórmula: C₂H₄O₃
Ponto de ebulição: 266 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 79…80 °C
Densidade: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004312
Número CAS: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04511
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 76 - 80 °C
Molar Mass 76.05 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 100 °C (decomposition)
Vapor Pressure 10.8 hPa (80 °C)
Flash Point 300 °C (decomposition)
Density 1.49 g/cm3 (25 °C)
pH 2 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material