Ácido glicólico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
A12511.22
A12511.36
A12511.22EA
67.9
EUR
A12511.22
A12511.36
Ácido glicólico ≥98%
Ácido glicólico
Purity: 98%
CAS No.: 79-14-1
Molecular Formula: C2H4O3
Formula Weight: 76.05
Physical Form: Crystalline powder
Density: 1.49
Appearance: White
Odour: Unpleasant
pH: 2
Melting Point: 74-80°
Beilstein Reference: 1209322
Merck Reference: 14,4498
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004312
Fórmula:
C₂H₄O₃ Ponto de ebulição: 266 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 74…80 °C Densidade: 1,49 Ponto de Inflamação: >300 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004312 Número CAS: 79-14-1 EINECS: 201-180-5 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,4498 |