Print…
Ácido glicólico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
154510250 154511000 154515000 154510025
ACRO154510250EA 38.2 EUR
ACRO154510250 ACRO154511000 ACRO154515000 ACRO154510025
Ácido glicólico 99%
Ácido glicólico
Fórmula: C₂H₄O₃
Ponto de ebulição: 100 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 72…80 °C
Densidade: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004312
Número CAS: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04511
Encomendar
Appearance White to off-white Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 80 °C
Water ≤1 %
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dry substance)