Print…
Sarcosine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: H-Sar-OH, N-Methylglycine, Methylaminoacetic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
131776-100G 131776-500G
SIAL131776-100GEA 51.6 EUR
SIAL131776-100G SIAL131776-500G
Sarcosine, Sigma-Aldrich®
Sarcosine
Fórmula: C₃H₇NO₂
Ponto de ebulição: 185 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 63 °C
Densidade: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004279
Número CAS: 107-97-1
EINECS: 203-538-6
Merck Index: 12,08519