Print…
Sarcosine para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: H-Sar-OH, N-Methylglycine, Methylaminoacetic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.07666.0250 8.07666.9010
8.07666.0250EA 108 EUR
8.07666.0250 8.07666.9010
Sarcosine para síntese, Sigma-Aldrich®
Sarcosine
Fórmula: C₃H₇NO₂
Ponto de ebulição: 185 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 63 °C
Densidade: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004279
Número CAS: 107-97-1
EINECS: 203-538-6
Merck Index: 12,08519
Encomendar
Solubility 1481 g/l (20°C)
Melting Point 208 °C
Molar Mass 600 kg/m3
Bulk Density 600 kg/m3
pH 6.1 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Methylaminoacetic acid, N-Methylglycine
Hill Formula C3H7NO2
Chemical Formula CH3NHCH2COOH