Sarcosine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
H-Sar-OH, N-Methylglycine, Methylaminoacetic acid
A14594.0E
A14594.22
A14594.36
A14594.0EEA
483
EUR
A14594.0E
A14594.22
A14594.36
Sarcosine ≥98%
Sarcosine
Purity: 98%
CAS No.: 107-97-1
Molecular Formula: CH3NHCH2CO2H
Formula Weight: 89.09
Odour: Odourless
pH: 6.1
Melting Point: ca 208° dec.
Beilstein Reference: 1699442
Merck Reference: 14,8373
MDL No.: MFCD00004279
Fórmula:
C₃H₇NO₂ Ponto de ebulição: 185 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼ 208 °C (decomposição) Densidade: 1,301 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004279 Número CAS: 107-97-1 EINECS: 203-538-6 Merck Index: 14,8373 |