Print…
Sarcosine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: H-Sar-OH, N-Methylglycine, Methylaminoacetic acid
157741000 157745000 157740025
ACRO157741000EA 35.7 EUR
ACRO157741000 ACRO157745000 ACRO157740025
Sarcosine 98%
Sarcosine
Fórmula: C₃H₇NO₂
Ponto de ebulição: 185 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 208 °C (decomposição)
Densidade: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004279
Número CAS: 107-97-1
EINECS: 203-538-6
Merck Index: 12,08519
Encomendar
Appearance Colorless to white to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
Solubility (25 % in water) Clear colorless to light yellow
Titration with HClO4 ≥97.5 %