Print…
L-Metionina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M5308-100G M5308-10MG M5308-1KG M5308-25G
SIALM5308-100GEA 325 EUR
SIALM5308-100G SIALM5308-10MG SIALM5308-1KG SIALM5308-25G
L-Metionina, Sigma-Aldrich®
L-Metionina
Fórmula: C₅H₁₁NO₂S
Peso Molecular: 149.21 g/mol
Ponto de ebulição: 278
Ponto de Fusão: 136
Densidade: 1.373 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063097
Número CAS: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 13,06004