Print…
L-Metionina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (S)-(-)-Methionine, L(-)-Methionine, (S)-(-)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, H-Met-OH, Methionine, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.16010.0025 8.16010.0100
8.16010.0025EA 31.6 EUR
8.16010.0025 8.16010.0100
L-Metionina para síntese, Sigma-Aldrich®
L-Metionina
Fórmula: C₅H₁₁NO₂S
Peso Molecular: 149.21 g/mol
Ponto de ebulição: 278
Ponto de Fusão: 136
Densidade: 1.373 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063097
Número CAS: 63-68-3
EINECS: 200-562-9
Merck Index: 13,06004
Encomendar
Solubility 48 g/l (20 °C)
Melting Point 280 - 285 °C
Molar Mass 149.2 g/mol
Bulk Density 550 kg/m3
pH 5 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C)