L-Metionina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A10318.0E
A10318.22
A10318.36
A10318.0EEA
1130
EUR
A10318.0E
A10318.22
A10318.36
L-Metionina ≥98%
L-Metionina
Purity: 98+%
CAS No.: 63-68-3
Molecular Formula: C5H11NO2S
Formula Weight: 149.21
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 1722294
Merck Reference: 14,5975
Optical Rotation: +23° (c=2 in 2N HCl)
MDL No.: MFCD00063097
Fórmula:
C₅H₁₁NO₂S Ponto de ebulição: 278 °C (1013 hPa) Densidade: 1,373 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00063097 Número CAS: 63-68-3 EINECS: 200-562-9 Merck Index: 14,5975 |