Print…
D-Methionine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: D(+)-Methionine, (R)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, (R)-(+)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (R)-(+)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, (R)-(+)-Methionine, H-D-Met-OH
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
M9375-25G M9375-5G
SIALM9375-25GEA 210 EUR
SIALM9375-25G SIALM9375-5G
D-Methionine, Sigma-Aldrich®
D-Methionine
Fórmula: C₅H₁₁NO₂S
Ponto de ebulição: 278 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 136 °C
Número MDL : MFCD00002622
Número CAS: 348-67-4
EINECS: 206-483-6
Merck Index: 13,06004