D-Methionine ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
D(+)-Methionine, (R)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, (R)-(+)-2-Amino-4-(methylthio)butyric acid, (R)-(+)-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid, (R)-(+)-Methionine, H-D-Met-OH
B21213.06
B21213.14
B21213.22
B21213.06EA
32.1
EUR
B21213.06
B21213.14
B21213.22
D-Methionine ≥99%
D-Methionine
Purity: 99%
CAS No.: 348-67-4
Molecular Formula: C5H11NO2S
Formula Weight: 149.21
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 1722293
Merck Reference: 14,5975
Optical Rotation: -23° (c=2 in 2N HCl)
MDL No.: MFCD00002622
Fórmula:
C₅H₁₁NO₂S Ponto de ebulição: 278 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼ 280 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002622 Número CAS: 348-67-4 EINECS: 206-483-6 Merck Index: 14,5975 |