Print…
Glicina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.16013.0250 8.16013.1000
8.16013.0250EA 49.1 EUR
8.16013.0250 8.16013.1000
Glicina para síntese, Sigma-Aldrich®
Glicina
Fórmula: NH₂CH₂COOH
Peso Molecular: 75.07 g/mol
Ponto de ebulição: 181
Ponto de Fusão: 83
Densidade: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008131
Número CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 225 g/l (20 °C)
Melting Point 232 - 236 °C (decomposition)
Molar Mass 75.06 g/mol
Bulk Density 920 kg/m3
Density 1.595 g/cm3 (20 °C)
pH 5.9 - 6.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)