Print…
Glicina reagente analítico, Millipore®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.04201.0100 1.04201.0250 1.04201.1000 1.04201.5000 1.04201.9025
1.04201.0100EA 38.5 EUR
1.04201.0100 1.04201.0250 1.04201.1000 1.04201.5000 1.04201.9025
Glicina reagente analítico, Millipore®
Glicina
Fórmula: NH₂CH₂COOH
Ponto de ebulição: 181 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 83 °C
Densidade: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008131
Número CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM