Print…
Glycine ≥99.0%, grade proteomic
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
M103-1KGEA 102 EUR
M103-1KG M103-5KG
Glycine ≥99.0%, grade proteomic
Glicina
Fórmula: NH₂CH₂COOH
Peso Molecular: 75.07 g/mol
Ponto de ebulição: 181 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 83
Densidade: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008131
Número CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Abs.@280 nm (1 M, Water) 0.10
Chloride 0.01%
DNase NONE
Heavy Metals (as Pb) <0.002%
Loss on Drying 0.2%
pH (5%, Water) @25 °C 5.9 – 6.4
Protease NONE
Purity 99.0%
RNase NONE
Solubility (10%, Water) PASS
Sulphate 0.05%
Thin Layer Chromatography (TLC) ONE SPOT