Print…
Glycine ≥99% para biotecnologia
Fornecedor: VWR Chemicals
Sinônimos: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
0167-1KGEA 308 EUR
0167-1KG 0167-10KG 0167-5KG 0167-12KG 0167-50KG
Glycine ≥99% para biotecnologia
Glicina
Fórmula: NH₂CH₂COOH
Peso Molecular: 75.07 g/mol
Ponto de ebulição: 181
Ponto de Fusão: 83 °C
Densidade: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008131
Número CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Abs.@260 nm (2M, Water) ≤0.1
Abs.@280 nm (2M, Water) ≤0.1
Chloride ≤0.01%
DNase none detected
Heavy Metals (as Pb) ≤0.002%
Loss on Drying ≤0.2%
pH (5 %, Water) @25 °C 5.9 - 6.4
Protease none detected
Purity ≥99%
RNase none detected
Solubility (10%, Water) Pass
Sulphate ≤0.05%
Thin Layer Chromatography (TLC) One Spot