Print…
Glicina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
A13816.0C A13816.0E A13816.36
A13816.0CEA 502 EUR
A13816.0C A13816.0E A13816.36
Glicina ≥99%
Glicina
Fórmula: NH₂CH₂COOH
Peso Molecular: 75.07 g/mol
Ponto de ebulição: 181
Ponto de Fusão: ∼ 245 °C (decomposição)
Densidade: 1.595
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008131
Número CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance (Color) White
Form crystalline powder
Assay (Non-aqueous acid-base Titration) 98.5%