Glicina ≥98.5% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98.5+%
CAS No.: 56-40-6
Molecular Formula: NH2CH2CO2H
Formula Weight: 75.07
Physical Form: Crystalline
Density: 1.595
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
pH: 5,97
Melting Point: ca 245° dec.
Beilstein Reference: 635782
Merck Reference: 14,4491
MDL No.: MFCD00008131
Fórmula:
NH₂CH₂COOH Ponto de ebulição: 181 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼ 245 °C (decomposição) Densidade: 1,595 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008131 Número CAS: 56-40-6 EINECS: 200-272-2 Merck Index: 14,4491 |