Print…
Glicina 99+% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
220910010 220911000 220912500 220910050 220910250
ACRO220910010EA 103 EUR
ACRO220910010 ACRO220911000 ACRO220912500 ACRO220910050 ACRO220910250
Glicina 99+% para análise
Glicina
Fórmula: NH₂CH₂COOH
Peso Molecular: 75.07 g/mol
Ponto de ebulição: 181
Ponto de Fusão: 240 °C
Densidade: 1.595 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008131
Número CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.2 % (105°C, 2 h)
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with HClO4 ≥99.0 % (on dried substance)
Chloride (Cl) ≤40 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Hydrolyzable substance Clear solution
Residual solvents Meets the requirements