Print…
6-Aminocaproic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 6-Aminocaproic Acid, H-Eahx-OH, ε-Amino-n-caproic acid, 6-Aminohexanoic acid, Aminocaproic Acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A2504-25G A2504-100G A2504-1KG A2504-500G A2504-5KG
SIALA2504-25GEA 84.3 EUR
SIALA2504-25G SIALA2504-100G SIALA2504-1KG SIALA2504-500G SIALA2504-5KG
6-Aminocaproic acid, Sigma-Aldrich®
6-Aminocaproic acid
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 257 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 127 °C
Ponto de Inflamação: 207 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008238
Número CAS: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 13,00431