Print…
6-Aminocaproic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 6-Aminocaproic Acid, H-Eahx-OH, ε-Amino-n-caproic acid, 6-Aminohexanoic acid, Aminocaproic Acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
07260-100G 07260-1KG 07260-500G
SIAL07260-100GEA 69.9 EUR
SIAL07260-100G SIAL07260-1KG SIAL07260-500G
6-Aminocaproic acid, Sigma-Aldrich®
6-Aminocaproic acid
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 257 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 127 °C
Ponto de Inflamação: 207 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008238
Número CAS: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 13,00431