Print…
6-Aminocaproic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 6-Aminocaproic Acid, H-Eahx-OH, ε-Amino-n-caproic acid, 6-Aminohexanoic acid, Aminocaproic Acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00145.0005 8.00145.0250 8.00145.1000 8.00145.5000 8.00145.9010
8.00145.0005EA 25.8 EUR
8.00145.0005 8.00145.0250 8.00145.1000 8.00145.5000 8.00145.9010
6-Aminocaproic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
6-Aminocaproic acid
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 257 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 127 °C
Ponto de Inflamação: 207 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008238
Número CAS: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 13,00431
Encomendar
Solubility 800 g/l (20 °C)
Molar Mass 131.17 g/mol
Flash Point 207 - 209 °C
pH 7.0 - 7.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)