6-Aminocaproic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
6-Aminocaproic Acid, H-Eahx-OH, ε-Amino-n-caproic acid, 6-Aminohexanoic acid, Aminocaproic Acid
A14719.0E
A14719.22
A14719.36
A14719.0EEA
447
EUR
A14719.0E
A14719.22
A14719.36
6-Aminocaproic acid 99%
6-Aminocaproic acid
Purity: 99%
CAS No.: 60-32-2
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Physical Form: Cryst powder
Appearance: White
Melting Point: 210-212°
Beilstein Reference: 906872
Merck Reference: 14,432
MDL No.: MFCD00008238
Fórmula:
C₆H₁₃NO₂ Ponto de ebulição: 257 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 210…212 °C Ponto de Inflamação: 207 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008238 Número CAS: 60-32-2 EINECS: 200-469-3 Merck Index: 14,432 |