Print…
6-Aminocaproic acid 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Aminocaproic Acid, H-Eahx-OH, ε-Amino-n-caproic acid, 6-Aminohexanoic acid, Aminocaproic Acid
103301000 103305000 103300025 103300100
ACRO103301000EA 77.2 EUR
ACRO103301000 ACRO103305000 ACRO103300025 ACRO103300100
6-Aminocaproic acid 99+%
6-Aminocaproic acid
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 257 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 204…209 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: 207 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008238
Número CAS: 60-32-2
EINECS: 200-469-3
Merck Index: 13,00431
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 209 °C (Dec)
Solubility (13g/100ml H2O) Clear colorless solution
Titration with HClO4 ≥99.0 %