Print…
4-Aminobutyric acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: GABA, γ-Aminobutyric acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00302.0100 8.00302.9025
8.00302.0100EA 34.6 EUR
8.00302.0100 8.00302.9025
4-Aminobutyric acid para síntese, Sigma-Aldrich®
4-Aminobutyric acid
Fórmula: C₄H₉NO₂
Peso Molecular: 103.12 g/mol
Ponto de ebulição: 248
Ponto de Fusão: 202
Densidade: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008226
Número CAS: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Index: 13,00429
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 200 - 202 °C
Molar Mass 103.12 g/mol