Print…
4-Aminobutyric acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: GABA, γ-Aminobutyric acid
A11016.0E A11016.22 A11016.36
A11016.0EEA 718 EUR
A11016.0E A11016.22 A11016.36
4-Aminobutyric acid 97%
4-Aminobutyric acid
Purity: 97% CAS No.: 56-12-2 Molecular Formula: C4H9NO2 Formula Weight: 103.12 Odour: Odourless Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 906818 Merck Reference: 14,430 MDL No.: MFCD00008226
Fórmula: C₄H₉NO₂
Peso Molecular: 103.12 g/mol
Ponto de ebulição: 248
Ponto de Fusão: ∼ 195 °C (decomposição)
Densidade: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008226
Número CAS: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Index: 13,00429