Print…
Cobalt(II) acetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Cobaltous acetate, Cobalt acetate, Acetic acid cobalt (II) salt, Cobalt diacetate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
399973-10G 399973-1G
SIAL399973-10GEA 317 EUR
SIAL399973-10G SIAL399973-1G
Cobalt(II) acetate, Sigma-Aldrich®
Cobalt(II) acetate
Fórmula: C₄H₆CoO₄
Peso Molecular: 177.02 g/mol
Ponto de Fusão: 297…299 °C
Densidade: 1.7755 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008689
Número CAS: 71-48-7
EINECS: 200-755-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02494