Cobalt(II) acetate Co ≥ 32%, anidro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Cobaltous acetate, Cobalt acetate, Acetic acid cobalt (II) salt, Cobalt diacetate
23138.14
23138.22
23138.14EA
157
EUR
23138.14
23138.22
Cobalt(II) acetate Co ≥ 32%, anidro
Cobalt(II) acetate
CAS No.: 71-48-7
Molecular Formula: C4H6CoO4
Formula Weight: 177.02
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Pink
Odour: Odourless
Melting Point: 298° dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,2433
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00008689
Fórmula:
C₄H₆CoO₄ Peso Molecular: 177.02 g/mol Ponto de Fusão: 298 °C (decomposição) Densidade: 1.7755 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008689 Número CAS: 71-48-7 EINECS: 200-755-8 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,2433 |