Manganese(II) acetate, anidro 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23708.0B
B23708.18
B23708.30
B23708.0BEA
486
EUR
B23708.0B
B23708.18
B23708.30
Manganese(II) acetate, anidro 98+%
Manganese(II) acetate
Purity: 98+%
CAS No.: 638-38-0
Molecular Formula: C4H6MnO4
Formula Weight: 173.03
Merck Reference: 14,5724
MDL No.: MFCD00013039
Fórmula:
(H₃CCOO)₂Mn Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013039 Número CAS: 638-38-0 EINECS: 211-334-3 Merck Index: 14,5724 |