Print…
Manganese(II) acetate, anidro 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
389140050 389140250 389141000
ACRO389140050EA 30.1 EUR
ACRO389140050 ACRO389140250 ACRO389141000
Manganese(II) acetate, anidro 98+%
Manganese(II) acetate
Fórmula: (H₃CCOO)₂Mn
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013039
Número CAS: 638-38-0
EINECS: 211-334-3
Merck Index: 12,05763
Encomendar
Appearance Beige to grey to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥98.0 %