Print…
Estearato de zinco, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Stearic acid zinc salt, Zinc(II) stearate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
307564-1KG 307564-25G 307564-3KG
SIAL307564-1KGEA 64 EUR
SIAL307564-1KG SIAL307564-25G SIAL307564-3KG
Estearato de zinco, Sigma-Aldrich®
Estearato de zinco
Fórmula: C₃₆H₇₀O₄Zn
Peso Molecular: 632.34 g/mol
Ponto de Fusão: 140
Densidade: 1.095 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 276
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013031
Número CAS: 557-05-1
EINECS: 209-151-9
Merck Index: 13,10212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8ad7f3e101681798edbd54e57ad5d2ac82b2e5d&vid=435308cdcb35862fe6cc06384da2ef10d84c5700&prid=web&clid=SAPDAM