Print…
Estearato de zinco (12,5 - 14% ZnO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Stearic acid zinc salt, Zinc(II) stearate
33238.A1 33238.A7 33238.30 33238.18
33238.A1EA 62.4 EUR
33238.A1 33238.A7 33238.30 33238.18
Estearato de zinco (12,5 - 14% ZnO)
Estearato de zinco
CAS No.: 557-05-1 Molecular Formula: Zn[CH3(CH2)16CO2]2 Formula Weight: 632.48 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 130° MDL No.: MFCD00013031
Fórmula: C₃₆H₇₀O₄Zn
Peso Molecular: 632.34 g/mol
Ponto de Fusão: 130 °C
Densidade: 1.095 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 276
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013031
Número CAS: 557-05-1
EINECS: 209-151-9
Merck Index: 13,10212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8ad7f3e101681798edbd54e57ad5d2ac82b2e5d&vid=435308cdcb35862fe6cc06384da2ef10d84c5700&prid=web&clid=SAPDAM