Print…
Estearato de zinco
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Stearic acid zinc salt, Zinc(II) stearate
263780010 263780050 263780200
ACRO263780010EA 33.9 EUR
ACRO263780010 ACRO263780050 ACRO263780200
Estearato de zinco
Estearato de zinco
Fórmula: C₃₆H₇₀O₄Zn
Peso Molecular: 632.34 g/mol
Ponto de Fusão: 118…128 °C
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013031
Número CAS: 557-05-1
EINECS: 209-151-9
Merck Index: 13,10212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8ad7f3e101681798edbd54e57ad5d2ac82b2e5d&vid=435308cdcb35862fe6cc06384da2ef10d84c5700&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric 12.5 to 14.0 % (ZnO)