Print…
Zinc acetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
383317-100G 383317-25G
SIAL383317-100GEA 440 EUR
SIAL383317-100G SIAL383317-25G
Zinc acetate, Sigma-Aldrich®
Zinc acetate
Fórmula: C₄H₆O₄Zn
Ponto de ebulição: 908 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012454
Número CAS: 557-34-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256