Print…
Zinc acetate 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
370080250 370081000
ACRO370080250EA 111 EUR
ACRO370080250 ACRO370081000
Zinc acetate 99%, puro
Zinc acetate
Fórmula: C₄H₆O₄Zn
Ponto de ebulição: 908 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 83…86 °C
Densidade: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012454
Número CAS: 557-34-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10256
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Complexometric ≥98.5 %