Acetato de mercúrio (II) ACS, Reag. Ph. Eur. reagente analítico, Supelco®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
1.04410.0050
1.04410.0250
1.04410.0050EA
164
EUR
1.04410.0050
1.04410.0250
Acetato de mercúrio (II) ACS, Reag. Ph. Eur. reagente analítico, Supelco®
Acetato de Mercúrio (II)
Fórmula:
(H₃CCOO)₂Hg Ponto de Fusão: 178…180 °C Densidade: 3,27 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012165 Número CAS: 1600-27-7 EINECS: 216-491-1 UN: 1629 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05898 |
Solubility | 400 g/l (20 °C) |
Melting Point | 178 - 180 °C (decomposition) |
Molar Mass | 318.68 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Density | 3.27 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |