Print…
Acetato de mercúrio (II) ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A12478.14 A12478.22 A12478.36
A12478.14EA 35.9 EUR
A12478.14 A12478.22 A12478.36
Acetato de mercúrio (II) ≥98%
Acetato de Mercúrio (II)
Purity: 98+% CAS No.: 1600-27-7 Molecular Formula: C4H6HgO4 Formula Weight: 318.68 Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 3563831 Merck Reference: 14,5873 UN No.: 1629 MDL No.: MFCD00012165
Fórmula: (H₃CCOO)₂Hg
Ponto de Fusão: 179…182 °C
Densidade: 3,28
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012165
Número CAS: 1600-27-7
EINECS: 216-491-1
UN: 1629
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,5873