Acetato de mercúrio (II) ≥98.0% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Mercury diacetate, Mercuric acetate, Acetic acid mercury (II) salt
12273.18
12273.30
12273.18EA
51.3
EUR
12273.18
12273.30
Acetato de mercúrio (II) ≥98.0% ACS
Acetato de Mercúrio (II)
Purity: 98.0% min
CAS No.: 1600-27-7
Molecular Formula: C4H6HgO4
Formula Weight: 318.68
Physical Form: Crystalline
Density: 3.28
Appearance: White
Odour: Weak
Melting Point: 179-182°
Beilstein Reference: 3563831
Merck Reference: 14,5873
UN No.: 1629
MDL No.: MFCD00012165
Fórmula:
(H₃CCOO)₂Hg Peso Molecular: 318.68 g/mol Ponto de Fusão: 179…182 °C Densidade: 3.28 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012165 Número CAS: 1600-27-7 EINECS: 216-491-1 UN: 1629 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,5873 |