Print…
Acetato de mercúrio (II) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Mercury diacetate, Mercuric acetate, Acetic acid mercury (II) salt
175021000 175025000 175020025 175020050
ACRO175021000EA 70.6 EUR
ACRO175021000 ACRO175025000 ACRO175020025 ACRO175020050
Acetato de mercúrio (II) 98%
Acetato de Mercúrio (II)
Fórmula: (H₃CCOO)₂Hg
Peso Molecular: 318.68 g/mol
Ponto de Fusão: 179…182 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012165
Número CAS: 1600-27-7
EINECS: 216-491-1
UN: 1629
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05898
Encomendar
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 182 °C
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤300 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Mercurous Mercury (as Hg) ≤8000 ppm