Print…
Acetato de Prata (I) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Silver acetate, Acetic acid silver (I) salt
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01504.0005 8.01504.0025 8.01504.0100
8.01504.0005EA 77.1 EUR
8.01504.0005 8.01504.0025 8.01504.0100
Acetato de Prata (I) para síntese, Sigma-Aldrich®
Acetato de Prata (I)
Fórmula: C₂H₃AgO₂
Peso Molecular: 166.91 g/mol
Ponto de Fusão: 2000
Densidade: 3.26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012446
Número CAS: 563-63-3
EINECS: 209-254-9
UN: 1759
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08648
Encomendar
Solubility 10.2 g/l (20 °C)
Molar Mass 166.91 g/mol
Density 3.26 g/cm3 (20 °C)