Acetato de Prata (I), anidro 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Silver acetate, Acetic acid silver (I) salt
11660.14
11660.22
11660.A1
11660.14EA
173
EUR
11660.14
11660.22
11660.A1
Acetato de Prata (I), anidro 99%
Acetato de Prata (I)
Purity: 99%
CAS No.: 563-63-3
Molecular Formula: C2H3AgO2
Formula Weight: 166.92
Physical Form: Crystalline
Density: 3.26
Appearance: White to grey
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in dilute HNO3. Water solubility increases with temperature
Merck Reference: 14,8505
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00012446
Fórmula:
C₂H₃AgO₂ Peso Molecular: 166.91 g/mol Ponto de Fusão: 2000 Decomp. Densidade: 3.26 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012446 Número CAS: 563-63-3 EINECS: 209-254-9 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,8505 |